Imprimer
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, (1,3-Thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 106 EUR
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Formule: C₄H₆N₂S·ClH
MW: 150.63 g/mol
Point de fusion: 173…181 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738808
Numéro CAS: 131052-46-5