Imprimer
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200156-1G OR200156-250MG OR200156-500MG
APOSOR200156-1GEA 464 EUR
APOSOR200156-1G APOSOR200156-250MG APOSOR200156-500MG
2-(Methylsulphanyl)benzamide
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Formule: C₈H₉NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00757485
Numéro CAS: 54705-16-7