Imprimer
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR200112-1G OR200112-250MG
APOSOR200112-1GEA 284 EUR
APOSOR200112-1G APOSOR200112-250MG
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18400116
Numéro CAS: 42221-49-8
ONU: 3261
ADR: 8,II