Imprimer
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-6-nitroanisole, Methyl 5-bromo-3-nitro-o-anisate
OR19526-1G OR19526-250MG OR19526-5G
APOSOR19526-1GEA 406 EUR
APOSOR19526-1G APOSOR19526-250MG APOSOR19526-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₅
MW: 290.068 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21340336
Numéro CAS: 67657-90-3