Imprimer
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-5-carboxybenzyl bromide, α,4-Dibromo-m-toluic acid
OR19516-1G OR19516-250MG OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA 279 EUR
APOSOR19516-1G APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18378548
Numéro CAS: 887757-31-5
ONU: 3261
ADR: 8,III