Imprimer
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,5-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan
OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 963 EUR
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formule: C₈H₄Br₂O₂
MW: 291.924 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28096610
Numéro CAS: 1823918-46-2