Imprimer
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, Mono(2-ethylhexyl) phthalate, 2-(((2-Ethylhexyl)oxy)carbonyl)benzoic acid
OR19495-1G OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA 59.6 EUR
APOSOR19495-1G APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Formule: C₁₆H₂₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041500
Numéro CAS: 4376-20-9
EINECS: 224-477-1