Imprimer
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 0 EUR
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190134
Numéro CAS: 56461-98-4