Imprimer
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 227 EUR
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Formule: C₉H₈Br₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20266827
Numéro CAS: 3114-08-7