Imprimer
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Carboxyphenyl)piperazine
OR1886-1G OR1886-5G
APOSOR1886-1GEA 219 EUR
APOSOR1886-1G APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03444416
Numéro CAS: 446831-28-3