Imprimer
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-2-ethoxyaniline, 2-Amino-5-carboxyphenetole
OR18857-1G OR18857-250MG
APOSOR18857-1GEA 140 EUR
APOSOR18857-1G APOSOR18857-250MG
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12168720
Numéro CAS: 367501-31-3