Imprimer
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2,3-lutidine
OR18855-1G OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 34.8 EUR
APOSOR18855-1G APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18253389
Numéro CAS: 259807-91-5