Imprimer
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3,5-lutidine
OR18609-100MG OR18609-250MG
APOSOR18609-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR18609-100MG APOSOR18609-250MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12400986
Numéro CAS: 72093-12-0