Imprimer
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Diamino-2,4-dibromobenzene
OR18591-1G OR18591-250MG OR18591-5G
APOSOR18591-1GEA 475 EUR
APOSOR18591-1G APOSOR18591-250MG APOSOR18591-5G
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Formule: C₆H₆Br₂N₂
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22042731
Numéro CAS: 36210-57-8