Imprimer
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
OR18588-1G OR18588-250MG
APOSOR18588-1GEA 0 EUR
APOSOR18588-1G APOSOR18588-250MG
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O₂
MW: 221.041 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437844
Numéro CAS: 883107-62-8