Imprimer
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)ethanone, 1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetylbenzyl alcohol
OR18571-1G OR18571-250MG
APOSOR18571-1GEA 238 EUR
APOSOR18571-1G APOSOR18571-250MG
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202822
Numéro CAS: 75633-63-5