Imprimer
Furan-2-aldoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Furan-2-carboxaldehyde oxime, 2-Furaldehyde oxime
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 36.4 EUR
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Formule: C₅H₅NO₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445568
Numéro CAS: 1121-47-7