Imprimer
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183528-1G OR183528-250MG
APOSOR183528-1GEA 654 EUR
APOSOR183528-1G APOSOR183528-250MG
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃S
MW: 209.311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1696692-81-5