Imprimer
6-Chloro-2-methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183446-1G OR183446-250MG
APOSOR183446-1GEA 364 EUR
APOSOR183446-1G APOSOR183446-250MG
6-Chloro-2-methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₁₁H₉ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269630
Numéro CAS: 372198-32-8