Imprimer
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-7-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183426-1G OR183426-250MG
APOSOR183426-1GEA 400 EUR
APOSOR183426-1G APOSOR183426-250MG
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25960235
Numéro CAS: 181283-33-0