Imprimer
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-6-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183425-1G OR183425-250MG
APOSOR183425-1GEA 659 EUR
APOSOR183425-1G APOSOR183425-250MG
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032271
Numéro CAS: 35212-87-4