Imprimer
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18025-1G OR18025-250MG
APOSOR18025-1GEA 0 EUR
APOSOR18025-1G APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09863167
Numéro CAS: 188781-10-4