Imprimer
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Carboxymethyl)-2-methylnitrobenzene, 4-(Carboxymethyl)-2-nitrotoluene, 2-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
OR18015-1G OR18015-250MG
APOSOR18015-1GEA 53.8 EUR
APOSOR18015-1G APOSOR18015-250MG
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09832994
Numéro CAS: 54941-44-5