Imprimer
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-(prop-2-yl)-1H-imidazole
OR17928-1G OR17928-250MG
APOSOR17928-1GEA 526 EUR
APOSOR17928-1G APOSOR17928-250MG
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Formule: C₆H₉ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10699127
Numéro CAS: 1053655-72-3