Imprimer
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 319 EUR
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657033
Numéro CAS: 55586-26-0