Imprimer
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
OR17674-1G OR17674-5G OR17674-250MG OR17674-25G
APOSOR17674-1GEA 348 EUR
APOSOR17674-1G APOSOR17674-5G APOSOR17674-250MG APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052985
Numéro CAS: 1048916-38-6