Imprimer
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR17508-25G OR17508-5G
APOSOR17508-25GEA 420 EUR
APOSOR17508-25G APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Formule: C₅H₄BrNO·ClH
Point de fusion: 180…181 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940270
Numéro CAS: 63785-86-4