Imprimer
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17258-1G OR17258-5G
APOSOR17258-1GEA 24.8 EUR
APOSOR17258-1G APOSOR17258-5G
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formule: C₆H₅BrO₂S
MW: 221.072 g/mol
Point de fusion: 38…43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13386488
Numéro CAS: 88770-19-8