Imprimer
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-iodotoluene, 4-Chloro-6-iodo-o-cresol
OR17198-1G OR17198-5G
APOSOR17198-1GEA 415 EUR
APOSOR17198-1G APOSOR17198-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol
Formule: C₇H₆ClIO
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606080
Numéro CAS: 1257535-34-4