Imprimer
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17009-1G OR17009-5G OR17009-25G
APOSOR17009-1GEA 0 EUR
APOSOR17009-1G APOSOR17009-5G APOSOR17009-25G
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide
Formule: C₆H₁₁NO₂
Densité: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080529
Numéro CAS: 5238-56-2