3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR17008-1G
OR17008-5G
APOSOR17008-1GEA
252
EUR
APOSOR17008-1G
APOSOR17008-5G
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
3-Amino-2-cyanopropanoic acid
Formule:
C₄H₆N₂O₂ Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10565611 Numéro CAS: 1211318-03-4 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |