Imprimer
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 0 EUR
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437501
Numéro CAS: 130658-65-0