Imprimer
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16710-1G OR16710-250MG
APOSOR16710-1GEA 0 EUR
APOSOR16710-1G APOSOR16710-250MG
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26960527
Numéro CAS: 1620569-18-7