Imprimer
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16695-25G OR16695-5G
APOSOR16695-25GEA 395 EUR
APOSOR16695-25G APOSOR16695-5G
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
3,3,3-Trichloroprop-1-ene
Formule: C₃H₃Cl₃
Point d'ébullition: 114,5 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01749212
Numéro CAS: 2233-00-3
ONU: 1993
ADR: 3,III