Imprimer
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 198 EUR
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₃
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703364
Numéro CAS: 5858-27-5