Imprimer
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbenzene, α,3-Dibromo-o-xylene
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 230 EUR
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
Point de fusion: 31…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847532
Numéro CAS: 112299-62-4
ONU: 3261
ADR: 8,II