Imprimer
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzoic acid sodium salt
OR16639-100G OR16639-25G OR16639-500G
APOSOR16639-100GEA 132 EUR
APOSOR16639-100G APOSOR16639-25G APOSOR16639-500G
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Formule: C₇H₃Cl₂O₂·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606076
Numéro CAS: 38402-11-8