Imprimer
5-Amino-1,3-thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Thiazol-5-amine
OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Formule: C₃H₄N₂S
MW: 100.142 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834069
Numéro CAS: 17721-00-5