Imprimer
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16435-25G OR16435-5G OR16435-1G
APOSOR16435-25GEA 435 EUR
APOSOR16435-25G APOSOR16435-5G APOSOR16435-1G
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Ethyl (2E)-pent-2-enoate
Formule: C₇H₁₂O₂
Densité: 0,9086 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06204561
Numéro CAS: 24410-84-2
ONU: 3272
ADR: 3,III