Imprimer
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 0 EUR
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674801
Numéro CAS: 63746-12-3