Imprimer
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR16060-1G OR16060-5G
APOSOR16060-1GEA 538 EUR
APOSOR16060-1G APOSOR16060-5G
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00267156
Numéro CAS: 34487-58-6