3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR15965-1G
OR15965-250MG
OR15965-100MG
APOSOR15965-1GEA
270
EUR
APOSOR15965-1G
APOSOR15965-250MG
APOSOR15965-100MG
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
Formule:
C₉H₆BrNS Point de fusion: 52…54,5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04971290 Numéro CAS: 169050-05-9 |