Imprimer
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(6-Carboxypyridin-3-yl)pyrrolidine, 2-Carboxy-5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR15955-1G OR15955-250MG
APOSOR15955-1GEA 433 EUR
APOSOR15955-1G APOSOR15955-250MG
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 193.5…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879903
Numéro CAS: 950603-19-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III