Imprimer
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15770-1G OR15770-250MG
APOSOR15770-1GEA 453 EUR
APOSOR15770-1G APOSOR15770-250MG
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Formule: C₇H₇N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16628054
Numéro CAS: 1257535-55-9