Imprimer
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15569-1G OR15569-250MG OR15569-5G
APOSOR15569-1GEA 125 EUR
APOSOR15569-1G APOSOR15569-250MG APOSOR15569-5G
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formule: C₄H₅ClN₂·ClH
Point de fusion: 139…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01721661
Numéro CAS: 38585-61-4