Imprimer
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14886-1G OR14886-250MG OR14886-100MG
APOSOR14886-1GEA 352 EUR
APOSOR14886-1G APOSOR14886-250MG APOSOR14886-100MG
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817468
Numéro CAS: 273727-50-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III