Imprimer
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14873-1G OR14873-250MG OR14873-500MG
APOSOR14873-1GEA 203 EUR
APOSOR14873-1G APOSOR14873-250MG APOSOR14873-500MG
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
5-Methylthien-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₆H₅NOS
Point d'ébullition: 94 °C (53 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09817547
Numéro CAS: 76536-99-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III