Imprimer
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14521-1G OR14521-10G OR14521-5G
APOSOR14521-1GEA 56.7 EUR
APOSOR14521-1G APOSOR14521-10G APOSOR14521-5G
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Formule: C₁₀H₁₁NS₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06658216
Numéro CAS: 171877-39-7