Imprimer
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyano-1-methyl-1H-imidazole
OR14347-250MG OR14347-1G OR14347-5G
APOSOR14347-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR14347-250MG APOSOR14347-1G APOSOR14347-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₅N₃
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411537
Numéro CAS: 66121-69-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III