Imprimer
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 0 EUR
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026849
Numéro CAS: 2017-87-0